Merck
575712
Sigma-Aldrich
Strontium sulfide
≥99.9%
About This Item
Wzór liniowy:
SrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.9%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: strontium
mp
>2000 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=[Sr]
InChI
1S/S.Sr
Klucz InChI
XXCMBPUMZXRBTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)