Merck
575119
Sigma-Aldrich
Holmium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Holmium sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
Ho2(SO4)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
618.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: holmium
ciąg SMILES
[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ho.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Klucz InChI
MKPJADFELTTXAV-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)