Merck
574708
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6ClF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
60-64 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ketone
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H6ClF3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8(15)5-9(16)10(12,13)14/h1-4H,5H2
Klucz InChI
LJHFYVKVIIMXQM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)