Kluczowe dokumenty
572829
3-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-(hydroxymethyl-d2)-2-methylpyridine
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Pyridoxine-(5-hydroxymethyl-d2), Pyridoxol-(5-hydroxymethyl-d2), Vitamin B6-(5-hydroxymethyl-d2)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
mp
150-151 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)c1cnc(C)c(O)c1CO
InChI
1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3/i3D2
Klucz InChI
LXNHXLLTXMVWPM-SMZGMGDZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)