Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D3H8NO3·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.66
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥96% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥96% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])N=CC(CO)=C1CO.Cl
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H/i1D3;
InChI key
ZUFQODAHGAHPFQ-NIIDSAIPSA-N
General description
Pyridoxine hydrochloride is HCl salt of pyridoxine or vitamin B6. It is a water-soluble vitamin which plays an important role in the treatment of roughness, sunburn, acne, and itch of the skin.
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride is a deuterated vitamin B6 wherein C-2 methyl protons are replaced by deuterium.
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride is a deuterated vitamin B6 wherein C-2 methyl protons are replaced by deuterium.
Application
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity - | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D |
| assay ≥96% (CP) | assay - | assay 98% (CP) | assay ≥98% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| mass shift M+3 | mass shift - | mass shift M+3 | mass shift M+3 |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form powder |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?