Merck
764825
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG Mn 2,000, PLGA Mn 4,500
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
1 G
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1550,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H[(C3H4O2)x(C2H2O2)y]mO[C2H4O]nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
pellets
proporcje
lactide:glycolide 65:35
masa cząsteczkowa
PEG Mn 2,000
PLGA Mn 4,500
average Mn 6,500 (total)
ramy czasowe degradacji
1-4 weeks
temp. przejścia
Tm 241-246 °C
PDI
≤2.0
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Amphiphilic block copolymers (AmBC) are made up of two chemically different homopolymer blocks. One of the block is hydrophilic and the other one is hydrophobic. These macromolecules have the properties to self-assemble when dissolved in an aqueous media. PEG-PLGA is one the most commonly used biodegradable amphiphilic block copolymers for drug delivery applications. PEG is the hydrophilic part and PLGA is the hydrophobic part.[1]
Zastosowanie
Used in the synthesis of targeted nanoparticles which are used for differential delivery and controlled release of drugs. [2][3]
forming "stealth" pegylated microparticles
Cechy i korzyści
  • Good biocompatibility, low immunogenicity and good degradability.
  • Properties can be easily modulated by changing the block copolymer segment sizes to suit a particular application.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermosensitive self-assembling block copolymers as drug delivery systems.
Bonacucina, G., Cespi, M., Mencarelli, G., Giorgioni, G., & Palmieri, G. F.
Polymer, 3(2), 779-811 (2011)
PLGA-PEG Encapsulated sitamaquine nanoparticles drug delivery system against Leishmania donovani
Kumara, R., Sahoo, G. C., Pandeya, K., Dasa, V. N. R., Yousuf, M., Ansaria, S. R., & Dasa, P.
Journal of Scientific and Innovative Research, 3(1), 85-90 (2014)
Frank Gu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(7), 2586-2591 (2008-02-15)
There has been progressively heightened interest in the development of targeted nanoparticles (NPs) for differential delivery and controlled release of drugs. Despite nearly three decades of research, approaches to reproducibly formulate targeted NPs with the optimal biophysicochemical properties have remained
Produkty
Micelle formation addresses low solubility in IV drug delivery, overcoming clinical limitations.
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Opracowanie leków ukierunkowanych na określone miejsca w ludzkim ciele pozostaje obecnie jednym z największych wyzwań w biomedycynie.
Zobacz wszystko