PEG-SS-PCL to reagujący na redoks, biokompatybilny, amfifilowy kopolimer blokowy składający się z hydrofilowego bloku poli(glikolu etylenowego) (PEG) i hydrofobowego bloku poli(ε-kaprolaktonu) (PCL), z redukowalnym wiązaniem dwusiarczkowym między blokami. Polimer ten może być wytwarzany w postaci nanocząstek reagujących na glutation (GSH), które mogą być stosowane jako wewnątrzkomórkowy system dostarczania leków.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 260, 46-60 (2017-05-26)
The lack of efficient therapeutic options for many severe disorders including cancer spurs demand for improved drug delivery technologies. Nanoscale drug delivery systems based on poly(ethylene glycol)-poly(ε-caprolactone) copolymers (PEG-PCL) represent a strategy to implement therapies with enhanced drug accumulation at
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value