Merck
569321
Sigma-Aldrich
(3-Methoxyphenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4OCH3C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5360 (lit.)
tw
65-70 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
0.940 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-7-5-6-11(10-12)8-9-14(2,3)4/h5-7,10H,1-4H3
Klucz InChI
QTRRBVKHHBFICK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
135.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)