Merck
569275
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
97%
Synonim(y):
3-Chloro-2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
About This Item
Wzór liniowy:
HC6Br2ClFNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
98-102 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(Br)cc(F)c(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClFN/c7-2-1-3(10)5(9)4(8)6(2)11/h1H,11H2
Klucz InChI
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3