ASTM10
ASTM Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour 1)
Wybierz wielkość
1700,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1700,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 1500
according to ASTM® D 6045
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Standard płynnego koloru zgodny z ASTM D 6045 i D1500
- Certyfikowany zgodnie z podwójną akredytacją UKAS dla BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034
- W pełni identyfikowalny z międzynarodowymi standardami z wysoką dokładnością
- Opakowanie 500 ml dostarczane z kartą charakterystyki
- 18-miesięczny okres trwałości
- Dostarczany w butelkach z zabezpieczeniem przed manipulacją
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)