Merck
568406
Sigma-Aldrich
N-(2-Dimethylaminoethyl)-N-methylformamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4570 (lit.)
tw
218-219 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-7(2)4-5-8(3)6-9/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
CSLBJRKWKVBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)