Merck
567701
Sigma-Aldrich
(5-Benzyloxyindol-3-yl)acetonitrile
97%
Synonim(y):
5-Benzyloxyindole-3-acetonitrile, NSC 73391
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
76-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H14N2O/c18-9-8-14-11-19-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10-11,19H,8,12H2
Klucz InChI
ADPRFNVFBYHCJQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of of β-carboline derivatives as antioxidants in the LDL oxidation model
  • Reactant for preparation of indole-N-acetic acid derivatives as aldose reductase inhibitors for diabetic complications treatment
  • Reactant for preparation of tryptamine analogs as antihypertensive agents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)