Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn 5,000
feature
hydrophilic
mp
54-59 °C
PDI
≤1.3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1CC1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn 5,000, PDI ≤1.3 | description average Mn 10,000, PDI ≤1.3 | description average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched | description average Mn ~60,000 by GPC, average Mw ~750,000 by LS, 50 wt. % in H2O |
| form solid | form solid | form viscous liquid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 54-59 °C | mp 48-53 °C | mp - | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt average Mn 5,000 | mol wt average Mn 10,000 | mol wt average Mn ~10,000 by GPC, average Mw ~25,000 by LS | mol wt average Mw ~750,000 by LS, average Mn ~60,000 by GPC |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenimine, linear
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?