Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 391,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.71
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
206-443-8
MDL number:
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23
InChI
1S/C13H12N2O.ClH/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13;/h3-7,15H,1-2H3;1H
InChI key
VNPLYCKZIUTKJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Harmine hydrochloride is an alkaloid found in Peganum harmala.
Biochem/physiol Actions
CNS stimulant.
Harmine hydrochloride has been considered for treatment of cancer and cerebral diseases and is a known CNS stimulant.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥95% |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?