Merck
566977
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
38-43 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1sccc1O
InChI
1S/C6H6O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h2-3,7H,1H3
Klucz InChI
SEMVRXMFCHXUMD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)