Kluczowe dokumenty
557749
N-Boc-5-bromoindole
97%
Synonim(y):
tert-Butyl 5-bromoindole-1-carboxylate
Wybierz wielkość
769,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
769,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
56-57 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C13H14BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-6-9-8-10(14)4-5-11(9)15/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
PBWDRTGTQIXVBR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?