Merck
565555
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2-methoxy-4-methylbenzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6HBr3OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
solid
bp
308-311 °C/748 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1c(Br)cc(Br)c(C)c1Br
InChI
1S/C8H7Br3O/c1-4-5(9)3-6(10)8(12-2)7(4)11/h3H,1-2H3
Klucz InChI
NMPPAMFEYWGNCI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)