Merck
364630
Sigma-Aldrich
p-Terphenyl-d14
98 atom % D, 98% (CP)
Wybierz wielkość
100 MG
284,00 zł
500 MG
922,00 zł
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
284,00 zł
500 MG
922,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5C6D4C6D5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
212-213 °C (lit.)
Zastosowanie
electronics
przesunięcie masy
M+14
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
Klucz InChI
XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
May be used as an analytical standard
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Victoria A Sannikova et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(2), 505-516 (2018-12-20)
Magnetic field-affected reaction yield (MARY) spectroscopy is a spin chemistry technique for detecting short-lived radical ions. Having sensitivity to transient species with lifetimes as short as nanoseconds, MARY spectroscopy usually does not provide detailed information on their magnetic resonance parameters
Noriatsu Ozaki et al.
Water research, 80, 337-345 (2015-06-01)
The loading and removal of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were measured and estimated in a wastewater treatment plant in a separated sewer system in a suburban area of Japan. The influent 16 PAHs concentration was 219 ± 210 ng L(-1)