Merck
565121
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide-N,N′-bisacrylamide
97%
Synonim(y):
3,8-Bisacrylamido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Bisacryloyl ethidium bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H24BrN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
mp
248-252 °C (lit.)
λmaks.
304 nm
418 nm (2nd)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(NC(=O)C=C)ccc3c4ccc(NC(=O)C=C)cc14
InChI
1S/C27H23N3O2.BrH/c1-4-25(31)28-19-12-14-21-22-15-13-20(29-26(32)5-2)17-24(22)30(6-3)27(23(21)16-19)18-10-8-7-9-11-18;/h4-5,7-17H,1-2,6H2,3H3,(H,28,31);1H
Klucz InChI
VVSGFSHAUFPBFM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Fluorescent monomer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alessandro Alcinesio et al.
Nature communications, 11(1), 2105-2105 (2020-05-02)
3D-printing networks of droplets connected by interface bilayers are a powerful platform to build synthetic tissues in which functionality relies on precisely ordered structures. However, the structural precision and consistency in assembling these structures is currently limited, which restricts intricate