Merck
564486
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OCH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 564486, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
238-242 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
Klucz InChI
VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Iron-catalyzed oxidative coupling with benzene derivatives through homolytic aromatic substitution
  • Preparation of microtubule inhibitors as potential antitumors
  • Rhodium/chiral ligand-catalyzed arylation/Dieckmann-type annulation
  • Copper-catalyzed oxidative N-arylation
  • Suzuki and Stille palladium-catalyzed coupling
  • Boron-Heck arylation
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)