Merck
563609
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4BrSO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
151-156 °C (lit.)
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ali Ryan et al.
British journal of pharmacology, 174(14), 2209-2224 (2017-04-06)
With the emergence of extensively drug-resistant tuberculosis, there is a need for new anti-tubercular drugs that work through novel mechanisms of action. The meta cleavage product hydrolase, HsaD, has been demonstrated to be critical for the survival of Mycobacterium tuberculosis