Przejdź do
H5915
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile
≥98% (HPLC), estrogen receptor β agonist, powder
Synonim(y):
DPN, Diarylpropionitrile, SC-4473
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
317,05 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
1402,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.27
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
317,05 zł
Cena katalogowa373,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile, ≥98% (HPLC)
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CC(C#N)c2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C15H13NO2/c16-10-13(12-3-7-15(18)8-4-12)9-11-1-5-14(17)6-2-11/h1-8,13,17-18H,9H2
InChI key
GHZHWDWADLAOIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-propionitrile (Diarylprepionitrile, DPN) is an ERβ-selective agonist; IC50 = 15nM. DPN protects WT and ARKO mice and significantly decreases IL-1β following LPS treatment in young adult-derived microglia. PPT (Cat. No.H6036, ERa agonist) enhances cell proliferation, while DPN inhibits it. PPT increases Bcl-2 expression, while DPN decreases it. DPN also elevates Bax expression. DPN induces a dose-dependent increase on vitellogenin synthesis. PPT and DPN are effective in dynamically, but differentially regulating intracellular calcium signaling in hippocampal neurons. DPN is more efficacious than PPT in potentiating a physiological concentration of glutamate-induced intracellular Ca2+ rise in these neurons. DPN prevents the development of prostatic hyperplasia and inflammation in testosterone-treated LuRKO mice.
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-propionitrile is an ERβ-selective agonist; IC50 = 15nM.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0176SML0444D2926
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)