Merck
563234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(Cl)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
27-31 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3