Merck
562416
Sigma-Aldrich
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)iron(II)
Synonim(y):
Octamethylferrocene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
120-160 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Fe].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C9H13.Fe/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;
Klucz InChI
SDTGEKAAGAIGJL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Catalyst for alkyd paint drying via mediation of auto-oxidation reactions
  • Electron donor in photoinduced electron-transfer reduction reactions controlled by conformational distortion
  • Electrocatalytical hydrogen peroxide and glucose sensor
  • Used for inter- and intramolecular quenching of the lowest singlet excited state of porphyrins
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)