Merck
561819
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c([Mg]Br)c1
InChI
1S/C8H9O2.BrH.Mg/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
GRSCPLVZIMBKKY-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)