Przejdź do
B83789
1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
99%
Synonim(y):
3-Bromo-o-xylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
799,00 zł
679,15 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-398-2
Beilstein/REAXYS Number:
2077312
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
679,15 zł
Cena katalogowa799,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
density
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cccc(Br)c1C
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChI key
WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B83509
description
99%
description
96%
assay
99%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
refractive index
n20/D 1.566 (lit.)
form
liquid
form
liquid
bp
214 °C (lit.)
bp
185 °C/340 mmHg (lit.)
density
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)