Merck
561355
Sigma-Aldrich
3-(Acetylamino)-5-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(O)NHC6H2(NH2)(OH)SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1cc(cc(N)c1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10N2O5S/c1-4(11)10-7-3-5(16(13,14)15)2-6(9)8(7)12/h2-3,12H,9H2,1H3,(H,10,11)(H,13,14,15)
Klucz InChI
SFUJTLIHMWZDTL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)