Merck
561312
Sigma-Aldrich
3-Chlorocarbonyl-1-methanesulfonyl-2-imidazolidinone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCOC3N2H4OSO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
168-173 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)N1CCN(C(Cl)=O)C1=O
InChI
1S/C5H7ClN2O4S/c1-13(11,12)8-3-2-7(4(6)9)5(8)10/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZWTPALHHEULAPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)