Merck
541060
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate
97%
Wybierz wielkość
1 G
121,00 zł
121,00 zł
Cena katalogowa242,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
121,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CO2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
121,00 zł
Cena katalogowa242,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
77-81 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
Klucz InChI
GCUPAENRSCPHBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-dihydroksybenzoesan etylu, znany również jako gentyzynian etylu, jest estrem aromatycznym. Może być syntetyzowany z kwasu 2,5-dihydroksybenzoesowego w procesie estryfikacji absolutnym etanolem.[1]
Zastosowanie
2,5-dihydroksybenzoesan etylu może być stosowany do opracowywania dendronów kwasowych czwartej generacji.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Self-assembled lanthanide-cored dendrimer complexes: enhancement of the luminescence properties of lanthanide ions through site-isolation and antenna effects.
Kawa M and Frechet JMJ.
Chemistry of Materials, 10(1), 286-296 (1998)