Merck
561002
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC(CF3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3550 (lit.)
bp
29-30 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(Br)=C
InChI
1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
Klucz InChI
QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene can be added to N2 gas in order to enhance its fire suppression efficiency.[1]
Zastosowanie
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene may be used in the synthesis of 3,3,3 -trifluoropropynyllithium anion via treatment with lithium diisopropylamide at a very low temperature(-78oC).[2][3]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of trifluoromethylated and gem-difluoromethylenated biologically interesting compounds from fluorine-containing synthons
Qing L F and Zheng F
Synlett, 2011(08), 1052-1072 (2011)
Fire protection with bromoalkene/nitrogen gaseous mixtures
Zou Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(21), 4649-4653 (2001)
Nucleophilic addition of 3, 3, 3-trifluoropropynyllithium to d-glyceraldimine: Concise synthesis of both enantiomers of 5, 5, 5-trifluoronorvaline
Chen Q, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 128(10), 1182-1186 (2007)