Kluczowe dokumenty
560839
3-Vinylaniline
97%
Synonim(y):
3-Aminostyrene
Poziom jakości
Próba
97%
zawiera
KOH as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.611 (lit.)
gęstość
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1,9H2
Klucz InChI
IFSSSYDVRQSDSG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Biosensors & bioelectronics, 92, 638-645 (2016-11-12)
Herein, we report a scalable synthesis of multifunctional conducting polyacrylic acid (PAA) hydrogel (MFH) integrated with reduced grapheme oxide (rGO), vinyl substituted polyaniline (VS-PANI) and lutetium Phthalocyanine (LuPc
Talanta, 162, 612-617 (2016-11-14)
A new selective polymer has been developed (Patent: P201500704) with high mercury sorption capacity. The combination of this material with a Direct Mercury Analyser (DMA80) has overcome important limitations of this equipment for mercury determination of complex matrix samples, like