Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 907,00 zł 680,25 zł |
Informacje o tej pozycji
680,25 zł
Cena katalogowa907,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D +160°, c = 1 in methanol
mp
115.5-119.5 °C (lit.)
SMILES string
CC[C@@]1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)/t13-/m1/s1
InChI key
ROBVIMPUHSLWNV-CYBMUJFWSA-N
Gene Information
human ... CYP17A1(1586), CYP19A1(1588)
Application
- As a building block for the development of cephalosporin based prodrug for antibody-directed enzyme prodrug therapy (ADEPT).
- To prepare (R)-3-ethyl-3-(4-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)phenyl)piperidine-2,6-dione by reacting with 3,4,5-trimethoxybenzylamine via deaminative coupling reaction.
- To synthesize (R)-2-fluoro-2-(4-methoxyphenyl)-N-(R)-(+)-aminoglutethimide by enantioselective α-fluorination.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97%, optical purity ee: 97% (GLC) | description 97% | description ≥97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 115.5-119.5 °C (lit.) | mp - | mp 225-229 °C | mp - |
| Gene Information human ... CYP17A1(1586), CYP19A1(1588) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| optical activity [α]20/D +160°, c = 1 in methanol | optical activity [α]20/D +33°, neat | optical activity [α]20/D -144°, c = 1 in chloroform | optical activity - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?