Merck
560227
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenyl)ethylamine
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
Formularz
solid
mp
50-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11,15H2
Klucz InChI
WHPLBPSDTIZFSX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)