Merck
560057
Sigma-Aldrich
9,9-Didodecyl-2,7-dibromofluorene
97%
Synonim(y):
2,7-dibromo-9,9-didodecylofluoren, 2,7-dibromo-9,9-didodecylo-9H-fluoren, 9,9-didodecylo-2,7-dibromofluoren
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H56Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
660.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
bp
180 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
50-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C37H56Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
Klucz InChI
KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)