Merck
559954
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
34-38 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cccc(F)c1CCl
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
MJXRENZUAQXZGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Gazowy chlor reaguje z 2,6-difluorotoluenem, dając chlorek 2,6-difluorobenzylu.[1]
Zastosowanie
Chlorek 2,6-difluorobenzylu może być stosowany do syntezy 2,6-difluorobenzaldehydu[1] i enancjomerycznie czystych metiozolin.[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and herbicidal activities of enantiopure methiozolins.
Nam JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33, 297-300 (2012)
Preparation of 2, 6-difluoro-n-alkylbenzenes from 1, 3-difluorobenzene Transformation of 2, 6-difluorotoluene to the corresponding benzaldehyde via benzyl chloride.
Malykhin EV and Shteingarts VD.
Journal of Fluorine Chemistry, 91(1), 19-20 (1998)