Merck
559830
Sigma-Aldrich
Methyl-2-benzoylbenzoate
97%
Synonim(y):
2-Benzoylbenzoic acid methyl ester, Methyl o-benzoylbenzoate, o-(Methoxycarbonyl)benzophenone
Wybierz wielkość
25 G
505,00 zł
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
505,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
48-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
phenyl
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O3/c1-18-15(17)13-10-6-5-9-12(13)14(16)11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3
Klucz InChI
NQSMEZJWJJVYOI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methyl-2-benzoylbenzoate is a 2-acylarylcarboxylate.
  • It can undergo asymmetric transfer hydrogenation reaction in propanol in the presence of a Ruthenium catalyst.[1]
  • Methyl-2-benzoylbenzoate is formed as one of the reaction products during the reaction between methyl benzoate and lithium 2,2,6,6-tetramethylpiperidide (LiTMP) at -117°C.[2]
  • Methyl-2-benzoylbenzoate can be synthesized from the reaction between corresponding 2-substituted benzoic acid and thionyl chloride in methanol.[3]
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereoselective synthesis of 3-substituted phtalides via asymmetric transfer hydrogenation using well-defined ruthenium catalysts under neutral conditions.
Everaere K, et al.
Tetrahedron Letters, 42(10), 1899-1901 (2001)
One-Step Synthesis of 1-Oxo- 1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic Acid Derivatives.
Nunami K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(11), 1887-1888 (1979)
Dipole stabilized carbanions. Reactions of benzoate esters with lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide.
Upton CJ and Beak P.
The Journal of Organic Chemistry, 40(8), 1094-1098 (1975)
Miwa Morizane et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 78(23-24), 1450-1460 (2015-12-23)
A recent in vitro study reported that the photoinitiator 2-isopropylthioxanthone (2-ITX) is an endocrine-disrupting compound (EDC). However, it is not clear whether other photoinitiators such as 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone (1-HCHPK) and 2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone (MTMP) produce endocrine-disrupting effects. The purpose of this
Miguel A Lago et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 33(3), 518-529 (2016-01-21)
Since the UV ink photoinitiator (PI) isopropylthioxanthone (ITX) was discovered in packaged milk, studies of print contamination have focused primarily on PIs but have also included amine synergists. Many other substances are used or formed during the print process, yet