Merck
559571
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
89-93 °C (lit.)
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
VFVVRYNJTGHAIE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)