Merck
559490
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluoroaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
61-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F3N/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2H,10H2
Klucz InChI
SZRDJHHKIJHJHQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4,5-trifluoroanilinę można otrzymać z pentafluoroacetanilidu poprzez katalityczne hydrodefluorowanie.
Zastosowanie
3,4,5-trifluoroanilina może być użyta do syntezy:
  • (E)-1-(2-nitrofenylo)-2-(3,4,5-trifluorofenylo)diazen
  • 2,5-dibromo-3,4,5-trifluoroanilina
  • 3,4,5-trifluoro-2,6-dibromoanilina
  • 3,4,5-trifluoro-2,6-dijodoanilina
  • (E)-1,2-bis(3,4,5-trifluorofenylo)diazen
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
2-Aryl-2 H-benzotriazoles as Building Blocks for New Low-Bandgap Poly (arylene- ethynylene) s.
Wettach H, et al.
Macromolecules, 41(24), 9513-9515 (2008)
The ionic liquid [bmim] Br as an alternative medium for the catalytic cleavage of aromatic C-F and C-Cl bonds.
Prikhod'ko SA, et al.
Tetrahedron Letters, 51(17), 2265-2268 (2010)
Polyfluorinated versus cationic multidentate halogen-bond donors: A direct comparison.
Walter SM, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 150, 14-20 (2013)