Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
bp
57 °C/22 mmHg (lit.)
mp
33-37 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI key
BJSVKBGQDHUBHZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description ≥97% | description 97% | description 97% |
| assay ≥97% | assay ≥97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form liquid | form solid | form liquid |
| mp 33-37 °C (lit.) | mp - | mp 74-78 °C (lit.) | mp - |
| bp 57 °C/22 mmHg (lit.) | bp 51-52 °C/15 mmHg (lit.) | bp - | bp 107-108 °C/6 mmHg (lit.) |
| functional group fluoro | functional group fluoro | functional group bromo, fluoro | functional group acyl chloride, chloro |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
363-81-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?