Merck
103713
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
99%
Synonim(y):
Pentafluoroanilina
Wybierz wielkość
5 G
259,00 zł
25 G
553,00 zł
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
259,00 zł
25 G
553,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6F5NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.08
Beilstein:
1819387
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
bp
153 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
rozpuszczalność
toluene: soluble
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F5N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
Klucz InChI
NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline forms metal-drug complexes, cis-Pt-(2,3,4,5,6-pentafluoroaniline)2-Br2 which has been tested against the promastigote forms of Leishmania donovani[1].
Zastosowanie
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline may be used in the preparation of pentafluorophenylammonium triflate, an efficient catalyst for esterification and thioesterification[2]. 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline was used in synthesis of various titanium complexes having two anionic [N, O] bidentate salicylaldiminato ligands[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bis (salicylaldiminato) titanium complexes containing bulky imine substituents: Synthesis, characterization and ethene polymerization studies.
Parssinen A, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2005(11), 2100-2109 (2005)
Pentafluorophenylammonium triflate (PFPAT): an efficient, practical, and cost-effective catalyst for esterification, thioesterification, transesterification, and macrolactone formation.
Funatomi T, et al.
Green Chemistry, 8(12), 1022-1027 (2006)
C M Mesa-Valle et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 40(1), 47-57 (1997-07-01)
The action of 16 newly synthesized metal complexes having the general structure cis-Pt-(II)-Xn-Ln have been tested in vitro against the promastigote forms of Leishmania donovani. The metal complexes at 24 h and maximum dosages inhibited growth from 0%, e.g. in
Vasily A Ilichev et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(3), 1060-1066 (2019-01-03)
To obtain new efficient lanthanide-based NIR luminophores perfluorinated 2-mercaptobenzothiazole was used as a ligand. The ate-complexes [(Ln(mbtF)4)-(Na(DME)3)+] of Nd (1), Sm (2), Tb (3), Er (4), Yb (5) and [(Y(mbtF)4)-(Li(DME)3)+] (6) were synthesized in high yields by the reactions of
I M Rietjens et al.
Chemico-biological interactions, 77(3), 263-281 (1991-01-01)
Metabolism and bioactivation of fluoroanilines was studied both in vitro in microsomal systems and in vivo. 4-Fluoroaniline and pentafluoroaniline and their non-para fluorinated analogues were used as the model compounds. Special attention was focussed on bioactivation to reactive benzoquinoneimines. Cytochrome