Merck
559423
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
Synonim(y):
3-(Trifluoromethyl)-4-methylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
gęstość
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
Klucz InChI
JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-metylo-3-(trifluorometylo)anilina może być stosowana jako odczynnik wyjściowy w syntezie 4-metylo-3-(trifluorometylo)fenylokarbaminianu tert-butylu.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Design, synthesis, and biological evaluation of 3-(1 H-1, 2, 3-triazol-1-yl) benzamide derivatives as potent pan Bcr-Abl inhibitors including the threonine315? isoleucine315 mutant.
Li Y, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(22), 10033-10046 (2012)