Merck
559199
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-iodobenzoyl)acetate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6070 (lit.)
gęstość
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
iodo
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H11IO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
DOIUIJYPQHAHLM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Synthesis of trisubstituted pyrroles via rearrangement reactions catalyzed by Ir catalyst
  • Preparation of biologically active molecules
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)