Merck
559148
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-methylbenzoyl)acetate
97%
Synonim(y):
Ethyl 2-(2-methylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-(2-methylphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl 3-oxo-3-(o-tolyl)propanoate, Ethyl o-methylbenzoylacetate, Ethyl o-toluoylacetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5255 (lit.)
bp
256-257 °C (lit.)
gęstość
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Klucz InChI
UNULPFKXRJPSCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl (2-methylbenzoyl)acetate is a β-keto ester. It undergoes Co/Mn mediated oxidative coupling reaction with various indole derivatives.
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of highly substituted furans by tandem condensation-cyclization reactions using bismuth triflate catalyst
  • Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling
  • Enantioselective ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Preparation of cambinol analogs for sirtuin inhibition with antitumor action
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling of indoles with ?-keto esters via dioxygen activation: an efficient access to ketonization-olefination of indoles.
Wu W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(34), 9660-9662 (2011)