Merck
281492
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylacetate
technical grade, 90%
Synonim(y):
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
Wybierz wielkość
100 ML
326,00 zł
500 ML
1270,00 zł
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
326,00 zł
500 ML
1270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
Beilstein:
389944
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
6.6 (vs air)
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
bp
265-270 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
phenyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Klucz InChI
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octan etylu benzoilu jest estrem. Ulega redukcji mikrobiologicznej przez drożdże piekarskie(Saccharomyces cerevisiae), Beauveria sulfurescens lub Geotrichum candidum, dając(S)-3-hydroksy-3-fenylopropionian etylu.[1] Ulega reakcji kondensacji Claisena z malononitrylem, dając 2-cyjano-5-fenylo-3,5-dioksopentanonitryl, który po cyklizacji, a następnie sprzężeniu z solami diazoniowymi daje pochodne azowe.[2]
Zastosowanie
Benzoilooctan etylu został użyty do przygotowania:
  • triazipinony[3]
  • 2-fluoro-2-benzolooctan etylu[4]
  • antybiotyk 1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidynowy esramycyna[5]
  • benzo[c]furan-4,7-diony[6]
  • ylidy jodoniowe[7]
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
284.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
140 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kuang-Po Chen et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(19), 4074-4081 (2009-09-19)
A manganese(III)-mediated reaction between 2-benzoyl-1,4-benzoquinones and 1,3-dicarbonyl compounds that produces benzo[c]furan-4,7-diones and anthracene-1,4-diones with high chemoselectivity is described. With ethyl butyrylacetate, by changing the solvent, benzo[c]furan-4,7-diones and anthracene-1,4-diones can be generated in high chemoselectivities. With ethyl benzoylacetate, N ,N-dimethyl acetoacetamide
Asymmetric synthesis of both enantiomers of fluoxetine via microbiological reduction of ethyl benzoylacetate.
Chenevert R, et al.
Tetrahedron, 48(33), 6769-6776 (1992)
Mohamed G Badrey et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(10), 11538-11553 (2012-09-29)
A number of interesting heterocycles were prepared through interaction of the intermediate 3-amino-8-hydroxy-4-imino-6-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-3H-chromeno-[2,3-d]pyrimidine (1) and reagents such as hydrazonyl halides 2 to furnish triazine derivatives 4a-l. Reaction of 1 with phenacyl bromide afforded compound 5. Moreover, the title compound 1
Ugo Battaglia et al.
Journal of natural products, 73(11), 1938-1939 (2010-09-15)
A short synthesis of the 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine antibiotic essramycin is described involving condensation of aminoguanidine with ethyl benzoylacetate to give an amino-1,2,4-triazole, followed by condensation with ethyl acetoacetate to form the pyrimidone ring.
Tsugio Kitamura et al.
Organic letters, 13(9), 2392-2394 (2011-04-09)
A simple, practical, and convenient fluorination of 1,3-dicarbonyl compounds was achieved by direct use of aqueous hydrofluoric acid and iodosylbenzene (PhIO). The reaction of ethyl benzoylacetate with the reagent system of aqueous HF and PhIO in CH(2)Cl(2) gave ethyl 2-fluoro-2-benzolyacetate