Merck
558648
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz:
solid
Próba:
97%
Próba
97%
Formularz
solid
mp
261-266 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NNc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
Klucz InChI
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)