Wybierz wielkość
620,20 zł
Cena katalogowa886,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
620,20 zł
Cena katalogowa886,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5320 (lit.)
gęstość
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-4-2-3-8(5-9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
QWGAJMDRYUIPIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 1-(3-metoksybenzylo)-3-dodecylotiomocznik
- 1-(3-metoksybenzylo)-3-oktylotiomocznik
- 1,3-di(3-metoksybenzylo)tiomocznik
- 1-(3-metoksybenzylo)-3-oktadecylotiomocznik
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?