Merck
159352
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenyl isocyanate
97%
Wybierz wielkość
5 G
124,00 zł
25 G
176,00 zł
124,00 zł
Cena katalogowa248,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
124,00 zł
25 G
176,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
124,00 zł
Cena katalogowa248,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5144 (lit.)
gęstość
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 2-fluorofenylu jest głównym składnikiem olejku eterycznego z Rhododendron thymifolium Maxim.[1] Geometria molekularna izocyjanianu 2-fluorofenylu została zbadana za pomocą spektroskopii mikrofalowej i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego.[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Studies on the Essential Constituent of Rhododendron thymifolium Maxim.
Ji Z, et al.
Acta Horticulturae Sinica, 29(4), 386-388 (2002)
Microwave spectroscopy and nuclear magnetic resonance study of the molecular geometry of 2-fluorophenylisocyanate.
Masson MA, et al.
Journal of Molecular Structure, 68, 307-314 (1980)