Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
Informacje o tej pozycji
551,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461
bp
255-260 °C (lit.)
density
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, thiol
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CS
InChI
1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
InChI key
OWHSTLLOZWTNTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- In the selective extraction of indium(III) and gallium(III).
- As a reagent in the synthesis of conjugated polymers based on thienoquinoidal building block.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95.0% (GC) | description 95% | description 98% |
| assay ≥95.0% (GC) | assay 95% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid |
| density 0.972 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.187 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.326 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 255-260 °C (lit.) | bp 42-43 °C/10 mmHg (lit.) | bp 96 °C/5 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.461 | refractive index n20/D 1.466 (lit.) | refractive index n20/D 1.505 (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
243.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
117.5 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?