Przejdź do
284394
N,N-Dimethylglycine ethyl ester
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-411-9
Beilstein/REAXYS Number:
1750085
MDL number:
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)CN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4-9-6(8)5-7(2)3/h4-5H2,1-3H3
InChI key
BGCNBOFPABQGNG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D115614277838431
description
98%
description
≥99%
description
95%
description
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
≥99%
assay
95%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.400 (lit.)
refractive index
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.754 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
bp
-
bp
130-133 °C (lit.)
bp
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)