Merck
55624
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-methylbutyronitrile
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
β-Hydroxyisovaleronitrile
About This Item
Wzór liniowy:
HOC(CH3)2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
Beilstein:
1738209
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430
bp
114-116 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
0.959 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(O)CC#N
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2,7)3-4-6/h7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
CWPMDJFBWQJRGT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-hydroksy-3-metylobutyronitryl jest β-hydroksynitrylem. Ulega degradacji termicznej w fazie gazowej poprzez sześcioczłonowy cykliczny stan przejściowy. 3-hydroksy-3-metylobutyronitryl może być syntetyzowany z 2-hydroksy-2-metylo-1-bromopropanu.
Zastosowanie
3-hydroksy-3-metylobutyronitryl może być stosowany do syntezy bromooctanu 1,1-dimetylocyjanoetylu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elimination kinetics of β-hydroxynitriles in the gas phase.
Chuchani G, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 12, 19-23 (1999)
Douglas J Dellinger et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(4), 940-950 (2003-01-23)
Phosphonoacetate and thiophosphonoacetate oligodeoxynucleotides were prepared via a solid-phase synthesis strategy. Under Reformatsky reaction conditions, novel esterified acetic acid phosphinodiamidites were synthesized and condensed with appropriately protected 5'-O-(4, 4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxynucleosides to yield 3'-O-phosphinoamidite reactive monomers. These synthons when activated with tetrazole
Theoretical study of the thermolysis reaction of β-hydroxynitriles in the gas phase.
Chamorro E, et al.
International Journal of Quantum Chemistry, 91(5), 618-625 (2003)